Cloruro di idrogeno 1 M in acetic acid
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Flash Point: 40°(104°F)
Odour: Acrid
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00011324
Formula:
HCl Densità: 1,050 Flash Pt: 40 °C (104 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS Number: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2920 ADR: 8,II |