4-(Methylthio)phenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(Methylmercapto)phenol
H26225.09
H26225.18
H26225.30
H26225.09EA
66.1
EUR
H26225.09
H26225.18
H26225.30
4-(Methylthio)phenol ≥98%
4-(Methylthio)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 1073-72-9
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.21
Odour: Stench
Melting Point: 85-87°
Boiling Point: 153-156°/20mm
MDL No.: MFCD00002351
Formula:
C₇H₈OS Peso molecolare: 140,21 g/mol Punto di ebollizione: 153…156 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 85…87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002351 CAS Number: 1073-72-9 EINECS: 214-031-4 |