Tetremetilammonio idrossido 2,38% (w/w) in soluzione acquosa , 99,9999% (metals basis), Electronic Grade
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9999%
CAS No.: 75-59-2
Molecular Formula: C4H13NO
Formula Weight: 91.15
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 3558708
Merck Reference: 14,9224
UN No.: 1835
MDL No.: MFCD00008280
Formula:
C₄H₁₃NO Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa) Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008280 CAS Number: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8,III Merck Index: 14,9224 |