Stampa…
Tetremetilammonio idrossido 1.0 M in soluzione acquosa ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
44938.K2 44938.AK
44938.K2EA 192 EUR
44938.K2 44938.AK
Tetremetilammonio idrossido 1.0 M in soluzione acquosa ACS
Tetremetilammonio idrossido
CAS No.: 75-59-2 Molecular Formula: C4H13NO Formula Weight: 91.15 Physical Form: Liquid Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Beilstein Reference: 3558708 Merck Reference: 14,9224 UN No.: 1835 MDL No.: MFCD00008280
Formula: C₄H₁₃NO
Peso molecolare: 91.15 g/mol
Densità: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008280
CAS Number: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8 III
Merck Index: 14,9224