4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 870563-60-3
Molecular Formula: C8H10FNO
Formula Weight: 155.17
Refractive Index: 1.5240
Formula:
C₈H₁₀FNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04116361 CAS Number: 870563-60-3 ADR: 8,III |