4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
B24117.06
B24117.03
B24117.14
B24117.06EA
177
EUR
B24117.06
B24117.03
B24117.14
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 139911-29-8
Molecular Formula: C7H8BFO2
Formula Weight: 153.95
Melting Point: 199-201°
MDL No.: MFCD02093072
Formula:
C₇H₈BFO₂ Peso molecolare: 153,95 g/mol Punto di fusione: 199…201 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093072 CAS Number: 139911-29-8 |