Stampa…
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
B24512.06 B24512.03 B24512.14
B24512.06EA 182 EUR
B24512.06 B24512.03 B24512.14
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 168267-99-0 Molecular Formula: C7H8BFO2 Formula Weight: 153.95 Melting Point: 234° Beilstein Reference: 8544594
Formula: C₇H₈BFO₂
Peso molecolare: 153,95 g/mol
Punto di fusione: 234 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683115
CAS Number: 168267-99-0