Stampa…
6-Methylchromone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methyl-4H-chromen-4-one
H27002.06 H27002.03
H27002.06EA 138 EUR
H27002.06 H27002.03
6-Methylchromone ≥98%
6-Methylchromone
Purity: 98% CAS No.: 38445-23-7 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD00218598
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00218598
CAS Number: 38445-23-7