2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 5535-49-9
Molecular Formula: C8H9ClS
Formula Weight: 172.68
Flash Point: 104°(220°F)
Refractive Index: 1.5830
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1907116
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00013691
Formula:
C₈H₉ClS Punto di ebollizione: 245 °C Densità: 1,178 Flash Pt: 104 °C (220 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013691 CAS Number: 5535-49-9 EINECS: 226-891-8 ADR: 8,III |