4,6-Dichloro-o-toluidine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,4-Dichloro-6-methylaniline
A12591.06
A12591.14
A12591.22
A12591.06EA
55.3
EUR
A12591.06
A12591.14
A12591.22
4,6-Dichloro-o-toluidine ≥97%
4,6-Dichloro-o-toluidine
Purity: 97%
CAS No.: 30273-00-8
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 82-84°/0.1mm
MDL No.: MFCD00044074
Formula:
C₇H₇Cl₂N Peso molecolare: 176,05 g/mol Punto di ebollizione: 82…84 °C (0,1 mmHg) Punto di fusione: 43…45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044074 CAS Number: 30273-00-8 |