Stampa…
2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B2085-25G B2085-5G
TCIAB2085-25GEA 214 EUR
TCIAB2085-25G TCIAB2085-5G
2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97.0% (by GC)
2-Bromoethyl phenyl sulphide
Formula: C₈H₉BrS
Punto di ebollizione: 137°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040826
CAS Number: 4837-01-8
EINECS: 225-422-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02a981dca38aeabfc68f734487434c3b233bfbbe&vid=02a981dca38aeabfc68f734487434c3b233bfbbe&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %