4-Bromo-2-ethylaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 45762-41-2
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Refractive Index: 1.6020
Boiling Point: 110-112°/2mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041434
Formula:
C₈H₁₀BrN Punto di ebollizione: 110…112 °C (2 mmHg) Densità: 1,412 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041434 CAS Number: 45762-41-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |