Stampa…
3,5-Dibromo-p-toluidine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Dibromo-4-methylaniline
L13101.06 L13101.03
L13101.06EA 200 EUR
L13101.06 L13101.03
3,5-Dibromo-p-toluidine ≥99%
3,5-Dibromo-p-toluidine
Purity: 99% CAS No.: 13194-73-5 Molecular Formula: C7H7Br2N Formula Weight: 264.96 Melting Point: 90-92° Beilstein Reference: 2639285
Formula: C₇H₇Br₂N
Peso molecolare: 264,96 g/mol
Punto di fusione: 90…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151806
CAS Number: 13194-73-5