4-Isopropoxyphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 153624-46-5
Molecular Formula: C9H13BO3
Formula Weight: 180.01
Melting Point: 150-154°
MDL No.: MFCD03427051
Formula:
C₉H₁₃BO₃ Punto di fusione: 150…154 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03427051 CAS Number: 153624-46-5 |