4-Nonylphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 256383-45-6
Molecular Formula: C15H25BO2
Formula Weight: 248.18
Melting Point: 82-85°
Beilstein Reference: 8215118
Formula:
C₁₅H₂₅BO₂ Punto di fusione: 82…85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093070 CAS Number: 256383-45-6 |