Stampa…
4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Isobutylbenzeneboronic acid
H52603.03 H52603.06
H52603.03EA 29.6 EUR
H52603.03 H52603.06
4-Isobutylphenylboronic acid ≥98%
4-Isobutylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 153624-38-5 Molecular Formula: C10H15BO2 Formula Weight: 178.04 Melting Point: 117-120° MDL No.: MFCD01632198
Formula: C₁₀H₁₅BO₂
Peso molecolare: 178,04 g/mol
Punto di fusione: 117…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632198
CAS Number: 153624-38-5