Stampa…
1,3-Diisopropenylbenzene ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
D1957-25ML D1957-500ML
TCIAD1957-25MLEA 26 EUR
TCIAD1957-25ML TCIAD1957-500ML
1,3-Diisopropenylbenzene ≥97.0% (by GC) stabilizzato
1,3-Diisopropenylbenzene
Formula: C₁₂H₁₄
Punto di ebollizione: 231°C
Flash Pt: 93°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008584
CAS Number: 3748-13-8
EINECS: 223-146-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7d586b91af5611f72f831f8b1ccd9934c6bdbc0&vid=a7d586b91af5611f72f831f8b1ccd9934c6bdbc0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %