Solfato di nichel idrato ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9985%
CAS No.: 15244-37-8
Molecular Formula: NiO4S.xH2O (x≈6)
Formula Weight: 154.77(anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 2.070
Appearance: Green
Odour: Odourless
pH: 4.3-4.7
Merck Reference: 14,6517
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011146
Formula:
NiO₄S·H₂O Densità: 2,070 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011146 CAS Number: 15244-37-8 EINECS: 232-104-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6517 |