Sodium-1-octadecanesulphonate 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
384910010
384910050
384910100
ACRO384910010EA
24.9
EUR
ACRO384910010
ACRO384910050
ACRO384910100
Sodium-1-octadecanesulphonate 90%
Sodium-1-octadecanesulphonate
Formula:
C₁₈H₃₇NaO₃S Punto di fusione: 163…165 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051526 CAS Number: 13893-34-0 EINECS: 237-660-6 |
Appearance | Off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % (1 g, 105°C, 1 h, 760 mmHg) |
Elemental Analysis | ≥88 % (C, H) |