Stampa…
1-Nonanesulphonic acid sodium salt ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L06407.06 L06407.14
L06407.06EA 54.5 EUR
L06407.06 L06407.14
1-Nonanesulphonic acid sodium salt ≥98%
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Purity: 98+% CAS No.: 35192-74-6 Molecular Formula: C9H19NaO3S Formula Weight: 230.30 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3738676
Formula: C₉H₁₉NaO₃S
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025010
CAS Number: 35192-74-6