Sodium-1-hexadecanesulphonate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 15015-81-3
Molecular Formula: C16H33SO3Na
Formula Weight: 328.49
Beilstein Reference: 3920654
MDL No.: MFCD00007528
Formula:
C₁₆H₃₃NaSO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007528 CAS Number: 15015-81-3 EINECS: 239-100-6 |