Allyl ethyl sulphide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L12847.03
L12847.06
L12847.03EA
26.2
EUR
L12847.03
L12847.06
Allyl ethyl sulphide ≥97%
Allyl ethyl sulphide
Purity: 97%
CAS No.: 5296-62-8
Molecular Formula: C5H10S
Formula Weight: 102.19
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 115-116°
Beilstein Reference: 1736876
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00026979
Formula:
C₅H₁₀S Peso molecolare: 102,19 g/mol Punto di ebollizione: 115…116 °C Densità: 0,868 Flash Pt: 18 °C (64 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00026979 CAS Number: 5296-62-8 ADR: 3,II |