Stampa…
2-Chlorothioxanthone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Chlorothioxanthen-9-one, 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
A18131.06 A18131.14 A18131.22
A18131.06EA 38.3 EUR
A18131.06 A18131.14 A18131.22
2-Chlorothioxanthone ≥99%
2-Chlorothioxanthone
Purity: 99% CAS No.: 86-39-5 Molecular Formula: C13H7ClOS Formula Weight: 246.72 Flash Point: 91°(196°F) Melting Point: 151-154° MDL No.: MFCD00005067
Formula: C₁₃H₇ClOS
Peso molecolare: 246,72 g/mol
Punto di fusione: 151…154 °C
Flash Pt: 91 °C (196 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005067
CAS Number: 86-39-5
EINECS: 201-667-2