3-Pyridinesulphonic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 636-73-7
Molecular Formula: C5H5NO3S
Formula Weight: 159.16
Melting Point: ca 350° dec.
Beilstein Reference: 120822
UN No.: 2585
MDL No.: MFCD00006381
Formula:
C₅H₅NO₃S Punto di fusione: ∼ 350 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006381 CAS Number: 636-73-7 EINECS: 211-265-9 ADR: 8,III |