Silicon nitride α-phase ≥95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Silicon(IV) nitride
Purity: 95%
CAS No.: 12033-89-5
Molecular Formula: Si3N4 85% min (alpha form)
Formula Weight: 140.28
Physical Form:
Formula:
N₄Si₃ Peso molecolare: 140.28 g/mol Punto di fusione: 1900 °C (subl.) Densità: 3.2 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011230 CAS Number: 12033-89-5 EINECS: 234-796-8 Merck Index: 14,8497 |