Magnesium nitride ≥99.6% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.6%
CAS No.: 12057-71-5
Molecular Formula: Mg3N2
Formula Weight: 100.95
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.71
Melting Point: 800° dec.
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00016205
Formula:
Mg₃N₂ Punto di fusione: 800 °C (dec.) Densità: 2,71 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016205 CAS Number: 12057-71-5 EINECS: 235-022-1 UN: 3178 ADR: 4.1,II |