Calcium nitride ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 12013-82-0
Molecular Formula: Ca3N2
Formula Weight: 148.25
Physical Form: 12mm & Down Pieces
Density: 2.63
Melting Point: 1195°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00015985
Formula:
Ca₃N₂ Punto di fusione: 1195 °C Densità: 2,63 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015985 CAS Number: 12013-82-0 EINECS: 234-592-9 UN: 3178 ADR: 4.1,II |