cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(1R,2S)-rel-Cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid
L09392.14
L09392.22
L09392.14EA
40.1
EUR
L09392.14
L09392.22
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98%
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2305-26-2
Molecular Formula: C8H10O4
Formula Weight: 170.17
Melting Point: 165-170°
Beilstein Reference: 2050419
Formula:
C₈H₁₀O₄ Peso molecolare: 170,17 g/mol Punto di fusione: 165…170 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070482 CAS Number: 2305-26-2 EINECS: 218-974-2 |