4-Biphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
[1,1'-Biphenyl]-4-ylboronic acid
B23703.03
B23703.06
B23703.14
B23703.03EA
35.4
EUR
B23703.03
B23703.06
B23703.14
4-Biphenylboronic acid ≥97%
4-Biphenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 5122-94-1
Molecular Formula: C12H11BO2
Formula Weight: 198.03
Odour: Odourless
Melting Point: 238-247°
Beilstein Reference: 2937410
MDL No.: MFCD00093311
Formula:
C₁₂H₁₁BO₂ Peso molecolare: 198,03 g/mol Punto di fusione: 238…247 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00093311 CAS Number: 5122-94-1 |