2-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 914675-52-8
Molecular Formula: C18H21BO2
Formula Weight: 280.17
Melting Point: 76-79°
MDL No.: MFCD14636459
Formula:
C₁₈H₂₁BO₂ Punto di fusione: 76…79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14636459 CAS Number: 914675-52-8 |