Stampa…
4-Chloro-2,6-xylidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Chloro-2,6-dimethylaniline
B21996.06 B21996.14
B21996.06EA 39.3 EUR
B21996.06 B21996.14
4-Chloro-2,6-xylidine ≥98%
4-Chloro-2,6-xylidine
Purity: 98% CAS No.: 24596-18-7 Molecular Formula: C8H10ClN Formula Weight: 155.63 Melting Point: 45-50° MDL No.: MFCD01076576
Formula: C₈H₁₀ClN
Peso molecolare: 155,63 g/mol
Punto di fusione: 45…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01076576
CAS Number: 24596-18-7