2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 150517-76-3
Molecular Formula: C8H9Cl2N
Formula Weight: 190.07
Melting Point: 52-56°
Beilstein Reference: 8615227
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00052913
Formula:
C₈H₉Cl₂N Punto di fusione: 52…56 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052913 CAS Number: 150517-76-3 ADR: 8,III |