Stampa…
p-Toluenesulphonyl fluoride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L12204.06 L12204.14
L12204.06EA 32.2 EUR
L12204.06 L12204.14
p-Toluenesulphonyl fluoride ≥98%
p-Toluenesulphonyl fluoride
Purity: 98% CAS No.: 455-16-3 Molecular Formula: C7H7FO2S Formula Weight: 174.19 Flash Point: 105°(221°F) Melting Point: 40-41° Boiling Point: 112°/16mm Beilstein Reference: 2208423 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007421
Formula: C₇H₇FO₂S
Punto di ebollizione: 112 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: 40…41 °C
Flash Pt: 105 °C (221 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007421
CAS Number: 455-16-3
EINECS: 207-238-6
UN: 3261
ADR: 8,II