2-(Benzylthio)ethanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 26524-88-9
Molecular Formula: C9H12OS
Formula Weight: 168.25
Refractive Index: 1.5760
Boiling Point: 168-169°/18mm
MDL No.: MFCD00014039
Formula:
C₉H₁₂OS Punto di ebollizione: 168…169 °C (18 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014039 CAS Number: 26524-88-9 |