3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₇H₁₀BrNO₂ Punto di fusione: >180 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012859 CAS Number: 16290-26-9 EINECS: 240-382-8 |
Appearance | Light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |