Stampa…
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
121370010 121370050
ACRO121370010EA 27.2 EUR
ACRO121370010 ACRO121370050
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₂ClNO₂
Punto di fusione: 219…221 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012864
CAS Number: 7149-10-2
EINECS: 230-468-3
Visualizza i codici
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
GC ≥95 %