4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 18600-42-5
Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl
Formula Weight: 188.62
Melting Point: 255-257° dec.
Beilstein Reference: 3629994
Formula:
C₇H₉ClN₂O₂ Punto di fusione: 255…257 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012863 CAS Number: 18600-42-5 EINECS: 242-441-3 |