Stampa…
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23349.03 B23349.06 B23349.14
B23349.03EA 40.9 EUR
B23349.03 B23349.06 B23349.14
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 26177-43-5 Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl Formula Weight: 188.62 Melting Point: ca 225° dec. MDL No.: MFCD00012858
Formula: C₇H₉ClN₂O₂
Punto di fusione: ∼ 225 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012858
CAS Number: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8