3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₉ClN₂O₂ Punto di fusione: 226…231 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012858 CAS Number: 26177-43-5 EINECS: 247-502-8 |
Appearance | Off-white to tan Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 226 to 231 °C |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |