4-Iodobenzylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 59528-27-7
Molecular Formula: C7H8IN.HCl
Formula Weight: 269.51
Melting Point: 275-280° dec.
Beilstein Reference: 3691299
Formula:
C₇H₉ClIN Punto di fusione: 275…280 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039324 CAS Number: 59528-27-7 |