2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 4101-30-8
Molecular Formula: C10H13NO3
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 104-108°
Beilstein Reference: 391380
Formula:
C₁₀H₁₃NO₃ Punto di fusione: 104…108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016646 CAS Number: 4101-30-8 |