Stampa…
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
B25176.06 B25176.14
B25176.06EA 81.5 EUR
B25176.06 B25176.14
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 202865-69-8 Molecular Formula: C7H7BrFN.HCl Formula Weight: 240.50 Melting Point: 221-226° MDL No.: MFCD00143426
Formula: C₇H₈BrClFN
Peso molecolare: 240,50 g/mol
Punto di fusione: 221…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143426
CAS Number: 202865-69-8