3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(3-(Aminomethyl)phenyl)boronic acid hydrochloride, 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Purity: 96%
CAS No.: 352525-94-1
Molecular Formula: C7H10BNO2.HCl
Formula Weight: 187.43
Melting Point: 248-250°
MDL No.: MFCD02093050
Formula:
C₇H₁₁BClNO₂ Peso molecolare: 187,43 g/mol Punto di fusione: 248…250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093050 CAS Number: 352525-94-1 |