4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid
L17485.03
L17485.06
L17485.03EA
99.2
EUR
L17485.03
L17485.06
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid ≥97%
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 166316-48-9
Molecular Formula: C9H11BO4
Formula Weight: 193.99
Melting Point: 146-148°
Beilstein Reference: 9198524
Formula:
C₉H₁₁BO₄ Peso molecolare: 193,99 g/mol Punto di fusione: 146…148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318119 CAS Number: 166316-48-9 |