Stampa…
N-Fluorobenzenesulphonimide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L13955.03 L13955.06 L13955.14
L13955.03EA 20 EUR
L13955.03 L13955.06 L13955.14
N-Fluorobenzenesulphonimide ≥97%
N-Fluorobenzenesulphonimide
Purity: 97% CAS No.: 133745-75-2 Molecular Formula: C12H10FNO4S2 Formula Weight: 315.34 Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 5348902
Formula: C₁₂H₁₀FNO₄S₂
Peso molecolare: 315.34 g/mol
Punto di fusione: 114…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144885
CAS Number: 133745-75-2