Stampa…
N-Fluorobenzenesulphonimide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
311900050 311900250
ACRO311900050EA 67.2 EUR
ACRO311900050 ACRO311900250
N-Fluorobenzenesulphonimide 97%
N-Fluorobenzenesulphonimide
Formula: C₁₂H₁₀FNO₄S₂
Peso molecolare: 315.34 g/mol
Punto di fusione: 110…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144885
CAS Number: 133745-75-2
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 117 °C
Titration with Na2S2O3 ≥96.0 %