4-Nitrophenyl phenyl sulphide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4-Nitrophenyl)(phenyl)sulphane
A17278.06
A17278.14
A17278.06EA
60.2
EUR
A17278.06
A17278.14
4-Nitrophenyl phenyl sulphide ≥98%
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Purity: 98%
CAS No.: 952-97-6
Molecular Formula: C12H9NO2S
Formula Weight: 231.27
Melting Point: 54-57°
MDL No.: MFCD00024700
Formula:
C₁₂H₉NO₂S Peso molecolare: 231,27 g/mol Punto di fusione: 54…57 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00024700 CAS Number: 952-97-6 EINECS: 213-462-5 |