N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 37595-74-7
Molecular Formula: (CF3SO2)2NC6H5
Formula Weight: 357.25
Melting Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1269141
Formula:
C₈H₅F₆NO₄S₂ Punto di fusione: 100…102 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000404 CAS Number: 37595-74-7 |