N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅F₆NO₄S₂ Punto di fusione: 99…105 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000404 CAS Number: 37595-74-7 |
Appearance | White to yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 99 to 105 °C |
HPLC | ≥96.0 % |