3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 505083-04-5
Molecular Formula: C8H8BFO4
Formula Weight: 197.96
Melting Point: 180-184°
MDL No.: MFCD04115665
Formula:
C₈H₈BFO₄ Punto di fusione: 180…184 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115665 CAS Number: 505083-04-5 |